Learn More
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778143
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
6402-23-9, 1837-57-6
C3H6O3·H2O
361.39
MFCD00149646
NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
ethacridine lactate monohydrate, ethodin, ethacridine lactate hydrate, ethacridine lactate salt, dsstox_cid_26274, dsstox_rid_81501, dsstox_gsid_46274, 7-ethoxyacridine-3,9-diamine; 2-hydroxypropanoic acid; hydrate, rivanol monohydrate
165457
7-ethoxyacridine-3,9-diamine;2-hydroxypropanoic acid;hydrate
CCOC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)N)N=C2C=C1)N.CC(C(=O)O)O.O
6402-23-9, 1837-57-6
C3H6O3·H2O
361.39
MFCD00149646
NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
ethacridine lactate monohydrate, ethodin, ethacridine lactate hydrate, ethacridine lactate salt, dsstox_cid_26274, dsstox_rid_81501, dsstox_gsid_46274, 7-ethoxyacridine-3,9-diamine; 2-hydroxypropanoic acid; hydrate, rivanol monohydrate
165457
7-ethoxyacridine-3,9-diamine;2-hydroxypropanoic acid;hydrate
CCOC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)N)N=C2C=C1)N.CC(C(=O)O)O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 6, 9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 243°C to 245°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 3771
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: slowly soluble in 15 parts water,soluble in 9 parts boiling water,soluble in 110 parts alcohol (22°C),soluble in 100 parts alcohol (20°C)
Peso formulazione 361.39
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.