Learn More
6-Acetyl-1,4-benzodioxane, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11432907
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11432907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15506.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2879-20-1
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00006823
InChI Key HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76143
IUPAC Name 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Acetyl-1,4-benzodioxane
Punto di fusione 81°C to 84°C
Quantità 100 g
Beilstein 164125
Sinonimo 6-acetyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-yl methyl ketone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-1,4-benzodioxan, ethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, ethanone,1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethan-1-one, 6-acetyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 98%