Learn More
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone, 97%
Codice prodotto. 11446280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11446280 1 g 1g
11456280 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446280 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27154.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 133044-44-7 | C9H7NO2S | 193.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133044-44-7
Formula molecolare C9H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 193.22
Numero MDL MFCD02660572
InChI Key UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-acetyl-2 3h-benzothiazolone, 6-acetylbenzo d thiazol-2 3h-one, 1-2-hydroxybenzo d thiazol-6-yl ethanone, 6-acetyl-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 2 3h-benzothiazolone,6-acetyl-9ci, pubchem21732, 6-acetyl-3h-benzthiazole-2-one, 6-acetyl-3h-benzothiazol-2-one, 6-acetylbenzothiazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-benzothiazolone
PubChem CID 689053
IUPAC Name 6-acetyl-3H-1,3-benzothiazol-2-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)S2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Punto di fusione 190°C to 194°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.22
Percent Purity 97%