Learn More
6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307149 5 g 5g
11317149 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27368.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54903-09-2 | Molecular Formula: C9H7NO3 | Molecular Weight: 177.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54903-09-2
Formula molecolare C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.159
Numero MDL MFCD01664312
InChI Key QXBNAXVXLAHDTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-acetyl-2 3h-benzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-acetyl, jpb 2, 6-acetyl-2-benzoxazolinone, 6-acetylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, acetyl-6 benzoxazolinone french, 6-acetyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-acetyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-oxo-3-hydrobenzoxazole
PubChem CID 689054
IUPAC Name 6-acetyl-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone
Punto di fusione 232°C to 239°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%