Learn More
6-Alpha-Methyl Prednisolone, TRC
Codice prodotto. 30137136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137136 50 mg 50mg
30008067 1 g 1g
18072250 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137136 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32593450MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-43-2
Formula molecolare C22 H30 O5
Molecular Weight (g/mol) 374.47
Sinonimo Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6α,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl- (7CI,8CI), (6α,11β)-11,17,21-Trihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21β-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methylprednisolone, A-Methapred, Besonia, Dopomedrol, Duralone, M-Prednisol, Medesone, Medorol, Medralone, Medrate, Medrol, Medrone, Metastab, Methypred, Metilbetasone, Metilprednisolone, Metipred, Metrisone, Moderin, NSC 19987, Noretona, Prednol, Prednol L, Promacortine, SW 196788, Solimedrol, Suprametil, U 7532, Urbason, Urbasone, Urbazone, Wyacort, δ1-6α-Methylhydrocortisone
IUPAC Name (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Specifica
Materiale o nome chimico Methylprednisolone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Peso formulazione 374.2093
Percent Purity >95%