Learn More
6-amino-1,3-benzoxazol-2(3h)-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10682495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10682495 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10317494 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10682495 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC75714CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 22876-17-1
Formula molecolare C7H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 150.137
Numero MDL MFCD00463899
InChI Key STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-amino-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino, 6-amino-2-3h benzoxazolone, 6-amino-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-2-benzoxazolone, 6-amino-2-benzoxazolinone, 6-amino-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-2-hydroxybenzoxazole
PubChem CID 826989
IUPAC Name 6-amino-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 150.14
Percent Purity 95%