Learn More
6-Amino-1,3-dibutyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC
Codice prodotto. 30320801
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30320801 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA604620250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-1,3-dibutyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
CAS 132716-86-0
Formula molecolare C12H20N4O3
Quantità 250 mg
Sinonimo NSC 677538
InChI Formula InChI=1S/C12H20N4O3/c1-3-5-7-15-10(13)9(14-19)11(17)16(12(15)18)8-6-4-2/h3-8,13H2,1-2H3
SMILES CCCCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CCCC)C1=O)N
IUPAC Name 6-amino-1,3-dibutyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 268.31
Peso formulazione 268.1535