missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-Amino-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 149.15 |
Percent Purity | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'