Learn More
6-Amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10590742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10590742 1 g Amber Glass Bottle 1g
10222742 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10590742 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08380DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 57319-65-0
Formula molecolare C8H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 149.149
InChI Key ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
PubChem CID 93631
IUPAC Name 6-amino-3H-2-benzofuran-1-one
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 95%