Learn More
6-Amino-1,3-dimethyluracil, Mikromol™
Codice prodotto. 17931496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17931496 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17931496 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3980.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Amino-1,3-dimethyluracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-1,3-dimethyluracil
CAS 6642-31-5
Nomi componenti o analita 6-Amino-1,3-dimethyluracil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-, Uracil, 6-amino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-4-aminouracil, 1,3-Dimethyl-6-aminouracil, 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-pyrimidinedione, 4-Amino-1,3-dimethyluracil, 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3-dimethyluracil, NSC 15492
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
SMILES CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N
IUPAC Name 6-amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Quantità 25 mg
Peso formulazione 155.0695 g/mol