Learn More
6-Amino-1-hexanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329015 5 g 5g
11319015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329015 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14157.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4048-33-3 | Molecular Formula: C6H15NO | Molecular Weight: 117.192 g/mol
6-Amino-1-hexanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Amino-1-hexanol is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from oxidizing agents, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4048-33-3
Formula molecolare C6H15NO
Molecular Weight (g/mol) 117.192
Numero MDL MFCD00008241
InChI Key SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
PubChem CID 19960
IUPAC Name 6-aminohexan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-1-hexanol
Punto di fusione 55°C to 58°C
Punti di ebollizione 136°C to 139°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 133°C (271°F)
Quantità 5 g
Beilstein 1732524
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 117.19
Percent Purity 97%