Learn More
6-Amino-1-hexanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Amino-1-hexanol |
| CAS | 4048-33-3 |
| Formula molecolare | C6H15NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 6-Amino-1-hexanol, 1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Aminohexanol, 6-Aminohexyl alcohol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexanamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine, NSC 91538 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2 |
| SMILES | NCCCCCCO |
| IUPAC Name | 6-aminohexan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 117.19 |
| Peso formulazione | 117.1154 |