Learn More
6-Amino-1-hexanol, TRC
Codice prodotto. 30327490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327490 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327490 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61000510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-1-hexanol
CAS 4048-33-3
Formula molecolare C6H15NO
Quantità 10 g
Sinonimo 6-Amino-1-hexanol, 1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Aminohexanol, 6-Aminohexyl alcohol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexanamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine, NSC 91538
InChI Formula InChI=1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
SMILES NCCCCCCO
IUPAC Name 6-aminohexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 117.19
Peso formulazione 117.1154