Learn More
6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10649209 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10649209 5 g 5g
10423068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10649209 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1053655-59-6
Formula molecolare C12H15N3O
Molecular Weight (g/mol) 217.27
Numero MDL MFCD10699171
InChI Key BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole
PubChem CID 44118233
IUPAC Name 1-(oxan-2-yl)indazol-6-amine
SMILES C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92°C to 95°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 217.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.