Learn More
6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one, TRC
Codice prodotto. 30321807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA577370100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one
CAS 105807-84-9
Formula molecolare C10H12N2O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O2/c1-10(2)9(13)12-7-5-6(11)3-4-8(7)14-10/h3-5H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CC1(C)Oc2ccc(N)cc2NC1=O
IUPAC Name 6-amino-2,2-dimethyl-4H-1,4-benzoxazin-3-one
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Peso formulazione 192.0899