Learn More
6-Amino-2-chloro-5-nitropyridine, TRC
Codice prodotto. 30316069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316069 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316069 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6034952.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
CAS 27048-04-0
Formula molecolare C5H4ClN3O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 6-Chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-6-chloro-3-nitro-pyridine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-ylamine
InChI Formula InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H,(H2,7,8)
SMILES Nc1nc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 6-chloro-3-nitropyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 173.56
Peso formulazione 172.9992