Learn More
6-Amino-2-methylnicotinonitrile, 97%, Maybridge
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Amino-2-methylnicotinonitrile |
| CAS | 183428-90-2 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H7N3 |
| Numero MDL | MFCD05865116 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine |
| InChI Key | OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |