Learn More
6-Amino-3-bromo-2-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10065113 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10065113 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10065113 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 360750050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-3-bromo-2-picoline
CAS 42753-71-9
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 82°C to 83°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H8BrN2
Numero MDL MFCD00068230
Quantità 5 g
Sinonimo 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
InChI Key SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
IUPAC Name 5-bromo-6-methylpyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 188.05
PubChem CID 170678
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Fluffy Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Amino-3-bromo-2-picoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.