Learn More
6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30327791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327791 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327791 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA2949251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Formula molecolare C6 H7 N5 O
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
InChI Formula InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
IUPAC Name 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 165.16
Peso formulazione 165.07