Learn More
6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30319790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319790 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319790 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA294925100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Formula molecolare C6 H7 N5 O
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
InChI Formula InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
IUPAC Name 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 165.16
Peso formulazione 165.07