Learn More
6-Amino-5-1,3-dimethyl-5-(formamido)uracil, TRC
Codice prodotto. 30003366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003366 250 mg 250mg
30004490 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30003366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA609570250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7597-60-6
Formula molecolare C7 H10 N4 O3
Molecular Weight (g/mol) 198.18
Sinonimo N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP)
IUPAC Name N-(4-amino-1,3-dimethyl-2,6-dioxopyrimidin-5-yl)formamide
SMILES CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Peso formulazione 198.0753
Percent Purity >95%