Learn More
6-Amino-5-azacytidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454508
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454508 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16454508 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111643
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
MedChemExpress 6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-5-azacytidine
CAS 105331-00-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H13N5O5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità H2O : 14.71 mg/mL (56.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N)=NC(N)=N1
Molecular Weight (g/mol) 259.22
Peso formulazione 259.22
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only