Learn More
6-Amino-5-bromoquinoxaline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Amino-5-bromoquinoxaline |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2 |
| Peso formulazione | 222.9745 |