Learn More
6-Amino-5-bromoquinoxaline, TRC
Codice prodotto. 30134380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134380 25 g 25g
17962095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134380 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60188525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50358-63-9
Formula molecolare C8 H6 Br N3
Molecular Weight (g/mol) 224.06
Sinonimo 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline
IUPAC Name 5-bromoquinoxalin-6-amine
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
Peso formulazione 222.9745