Learn More
6-Amino-9-methylpurine(9-Methyl Adenine), TRC
Codice prodotto. 30320555
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320555 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320555 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA617450250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-9-methylpurine
CAS 700-00-5
Formula molecolare C6 H7 N5
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
SMILES Cn1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC Name 9-methylpurin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 149.15
Peso formulazione 149.0701