Learn More
6-Amino-9-methylpurine(9-Methyl Adenine), TRC
Codice prodotto. 30326038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326038 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6174501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-9-methylpurine
CAS 700-00-5
Formula molecolare C6 H7 N5
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
SMILES Cn1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC Name 9-methylpurin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 149.15
Peso formulazione 149.0701