Learn More
6-Aminocaproic acid, 99+%
Codice prodotto. 10578650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10578650 100 g Plastic bottle 100g
10244080 500 g Plastic bottle 500g
10482865 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11935331 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10578650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103301000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 60-32-2 | C6H13NO2 | 131.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-32-2
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.17
InChI Key SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC Name 6-aminohexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Aminocaproic acid
Punto di fusione 204.0°C to 209.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2N(CH2)5CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 04,434
Indice di Merck 15,427
Informazioni di solubilità (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Aminocaproic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.