Learn More
6-Aminocaproic acid, MedChemExpress
Descrizione
6-Aminocaproic acid (EACA), a monoamino carboxylic acid, is a potent and orally active inhibitor of plasmin and plasminogen. 6-Aminocaproic acid is a potent antifibrinolytic agent. 6-Aminocaproic acid prevents clot lysis through the competitive binding of lysine residues on plasminogen, inhibiting plasmin formation and reducing fibrinolysis. 6-Aminocaproic acid can be used for the research of bleeding disorders.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Aminocaproic acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 60-32-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H13NO2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Sinonimo | EACA Epsilon-Amino-n-caproic Acid 6-Aminohexanoic acid |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (381.18 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.62 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only