Learn More
6-Aminocoumarin hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11397606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397606 5 g 5g
11387606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11168.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 63989-79-7 | C9H8ClNO2 | 197.62 g/mol
6-Aminocoumarin hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Aminocoumarin hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63989-79-7
Formula molecolare C9H8ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 197.62
Numero MDL MFCD00082671
InChI Key OSIGAIXSSYAHEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminocoumarin hydrochloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride, 6-aminochromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl azanium chloride, 6-aminocoumarin hci, acmc-20am07, 6-amino-chromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl ammonium chloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride 1:1
PubChem CID 356789
IUPAC Name 6-aminochromen-2-one;hydrochloride
SMILES [Cl-].[NH3+]C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Aminocoumarin hydrochloride
Punto di fusione >260°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 3698955
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 197.62
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Aminocoumarin hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Aminocoumarin hydrochloride