Learn More
6-Aminonicotinamide, 98%
Codice prodotto. 15204604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15204604 1 g Bottiglia in vetro 1g
15214604 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15204604 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104150010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 329-89-5 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329-89-5
Formula molecolare C6H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00006327
InChI Key ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC Name 6-aminopyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Aminonicotinamide
Punto di fusione 245°C to 248°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(C5H3N)CONH2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 137.4
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Aminonicotinamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.