Learn More
6-Aminonicotinic acid, 98%
Codice prodotto. 11433554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433554 25 g 25g
11413554 1 g 1g
11423554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433554 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11223.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3167-49-5 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3167-49-5
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
Numero MDL MFCD00006326
InChI Key ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
IUPAC Name 6-aminopyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Aminonicotinic acid
Punto di fusione ∼320°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 115992
Indice di Merck 14,456
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%