Learn More
6-Aminonicotinic acid, 98%
Codice prodotto. 10616594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616594 1 g Bottiglia in vetro 1g
10236450 5 g Bottiglia in vetro 5g
10523761 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10616594 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202540010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3167-49-5 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3167-49-5
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00006326
InChI Key ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
IUPAC Name 6-aminopyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Aminonicotinic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(C5H3N)COOH
Quantità 1 g
Beilstein 22, 542
Indice di Merck 15, 452
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca 1.0g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in most solvents,5.0g/L (20°C) in ethanol
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder