Learn More
6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate (90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11N3O4/c18-12-5-6-13(19)17(12)21-14(20)16-10-3-4-11-9(8-10)2-1-7-15-11/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,16,20) |
| Peso formulazione | 285.075 |