Learn More
6-Aminouracil, 98%
Codice prodotto. 11362106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362106 500 g 500g
11352106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362106 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03332.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 873-83-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-83-6
Formula molecolare C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.10
Numero MDL MFCD00006071
InChI Key LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminouracil, 4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-aminouracil, 6-aminopyrimidine-2,4-diol, 6-amino-2,4-pyrimidinediol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino, uracil, 6-amino, cytosine, 6-hydroxy, 6-amino-2,4-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 70120
IUPAC Name 6-amino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES NC1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Aminouracil
Punto di fusione 360°C
Beilstein 120491
Quantità 500 g
Odore Odorless
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 98%