Learn More
6-Azathymine, 98%
Codice prodotto. 11346986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346986 25 g 25g
11336986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06762.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 932-53-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 932-53-6
Formula molecolare C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.10
Numero MDL MFCD00006457,MFCD00127802
InChI Key XZWMZFQOHTWGQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-azathymine, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 5-methyl-6-azauracil, azathymine, usaf cb-28, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 6-methyl, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diol, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-dione, unii-zwx58t58za, azathymine, 6
PubChem CID 70269
SMILES CC1=NNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Azathymine
Punto di fusione 211°C to 215°C
Quantità 25 g
Beilstein 126863
Indice di Merck 14,903
IUPAC Name 6-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-3,5-dione
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 98%