Learn More
6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30052611
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30052611 25 mg 25mg
30050816 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052611 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0851.120025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
CAS 2518343-81-0
Nomi componenti o analita 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H11 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 6-Benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
InChI Formula InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-6-7-15-9-11(8-12(13)15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7H2
SMILES O=C(c1ccccc1)c2cc3C(=O)CCn3c2
IUPAC Name 6-benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
Molecular Weight (g/mol) 225.24
Quantità 25 mg
Peso formulazione 225.079 g/mol