Learn More
6-Benzylaminopurine 100 μg/mL in Acetonitrile/Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320309 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320309 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10569600AA100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Benzylaminopurine
CAS 1214-39-7
Nomi componenti o analita 6-Benzylaminopurine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H11 N5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
SMILES C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
IUPAC Name N-benzyl-7H-purin-6-amine
Solvent or Matrix Acetonitrile/Acetone
Molecular Weight (g/mol) 225.25
Quantità 1 mL
Peso formulazione 225.1014 g/mol