Learn More
6-Benzylaminopurine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11334129 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334129 25 g 25g
11324129 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11334129 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210091225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    285.60€ / 25g
    Risparmia 14.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Identificatori chimici
CAS 1214-39-7
Formula molecolare C12H11N5
Molecular Weight (g/mol) 225.26
Numero MDL MFCD00005572
InChI Key NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC Name N-benzyl-7H-purin-6-amine
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Benzylaminopurine
Quantità 25 g
Peso formulazione 225.3
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Benzylaminopurine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Benzylaminopurine