Learn More
6-Benzyloxy-1-BOC-indole-2-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Benzyloxy-1-BOC-indole-2-boronic acid |
| CAS | 850568-66-0 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 102.0°C to 106.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C20H22BNO5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 6-Benzyloxy-1-Boc-indole-2-boronic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.