Learn More
6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10394672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10394672 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10304682 1 g Amber Glass Bottle 1g
10206004 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10394672 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00847CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 152915-83-8
Formula molecolare C17H15BO3
Molecular Weight (g/mol) 278.114
Numero MDL MFCD04115402
InChI Key ZVHAZMUBLCEMGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-benzyloxy-2-naphthylboronic acid, 6-benzyloxynaphthalene-2-boronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-ylboronic acid, boronic acid,b-6-phenylmethoxy-2-naphthalenyl, 6-benzyloxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-yl boronic acid, 6-phenylmethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, acmc-209d8c, 6-benzyloxy-2-naphthylboronicacid
PubChem CID 2794628
IUPAC Name (6-phenylmethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 278.11
Percent Purity 97%