Learn More
6-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 2495-92-3 |
| Formula molecolare | C17 H15 N O4 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H15NO4/c1-21-15-8-12-7-14(17(19)20)18-13(12)9-16(15)22-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1cc2cc([nH]c2cc1OCc3ccccc3)C(=O)O |
| IUPAC Name | 5-methoxy-6-phenylmethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 297.31 |
| Peso formulazione | 297.1001 |