Learn More
6-Benzyloxy Warfarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Benzyloxy Warfarin |
| CAS | 30992-68-8 |
| Formula molecolare | C26 H22 O5 |
| Quantità | 2 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H22O5/c1-17(27)14-21(19-10-6-3-7-11-19)24-25(28)22-15-20(12-13-23(22)31-26(24)29)30-16-18-8-4-2-5-9-18/h2-13,15,21,28H,14,16H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(C1=C(O)c2cc(OCc3ccccc3)ccc2OC1=O)c4ccccc4 |
| IUPAC Name | 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-6-phenylmethoxychromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 414.45 |
| Peso formulazione | 414.1467 |