Learn More
6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10391533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10391533 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10391533 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27110EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
CAS 27452-17-1
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C14H19Br
Numero MDL MFCD05664407
Quantità 10 g
Sinonimo 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
InChI Key NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
IUPAC Name 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 267.21
PubChem CID 226685
Peso formulazione 267.21
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche