Learn More
6-Bromo-1,3-benzothiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10279712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10279712 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10416082 1 g Amber Glass Bottle 1g
10666614 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10279712 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05910CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 53218-26-1
Formula molecolare C7H4BrNS
Molecular Weight (g/mol) 214.08
Numero MDL MFCD04115372
InChI Key YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
IUPAC Name 6-bromo-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 214.09
Percent Purity 97%