Learn More
6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10392400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10392400 5 g Bottiglia in vetro 5g
10863211 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10392400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432680050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21594-52-5 | Molecular Formula: C6H3BrN2O2 | Molecular Weight: 215.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21594-52-5
Formula molecolare C6H3BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 215.01
Numero MDL MFCD08689590
InChI Key VQPBRWIFFBIRRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 6-bromooxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo, 6-bromo 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 6-bromo-3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem17712, acmc-1cakb, 6-bromooxooxazolo 4,5-b pyridine
PubChem CID 13614458
IUPAC Name 6-bromo-3H-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
SMILES C1=C2C(=NC=C1Br)NC(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo[1, 3]oxazolo[4, 5-b]pyridin-2(3H)-one
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230°C to 232°C
Colore Colorless to Amber
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 215.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.