Learn More
6-Bromo-1,4-benzodioxane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11936211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11936211 5 g 5g
11926211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 52287-51-1
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.05
InChI Key LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-1,4-benzodioxane, 6-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 3,4-ethylenedioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin, 6-bromo-2,3-dihydro, 4-bromo-1,2-ethylenedioxybenzene, 3,4-ethylendioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, pubchem3736, acmc-209kyk
PubChem CID 104141
IUPAC Name 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-1, 4-benzodioxane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5980g/mL
Punti di ebollizione 259°C to 260°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.588
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.598
Peso formulazione 215.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromo-1,4-benzodioxane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.