Learn More
6-Bromo-1,4-benzodioxane, 98%
Codice prodotto. 15433297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433297 25 g 25g
11471647 1 g 1g
11481647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15433297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25625.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52287-51-1 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
6-Bromo-1,4-benzodioxane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Bromo-1,4-benzodioxane is used as a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52287-51-1
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.046
Numero MDL MFCD00040750
InChI Key LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-1,4-benzodioxane, 6-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 3,4-ethylenedioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin, 6-bromo-2,3-dihydro, 4-bromo-1,2-ethylenedioxybenzene, 3,4-ethylendioxybromobenzene, 6-bromo-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, pubchem3736, acmc-209kyk
PubChem CID 104141
IUPAC Name 6-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-1,4-benzodioxane
Densità 1.598
Punti di ebollizione 259°C to 260°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.589
Quantità 25 g
Beilstein 6223
Peso formulazione 215.05
Percent Purity 98%