Learn More
6-Bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747095
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747095 1 g Amber Glass Bottle 1g
10694215 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10747095 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC37110DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 876728-35-7
Formula molecolare C10H13BrN2
Molecular Weight (g/mol) 241.13
Numero MDL MFCD08271891
InChI Key BVWZHBZUOICVIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline, quinoxaline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-dimethyl, 6-bromanyl-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxaline
PubChem CID 18525730
IUPAC Name 6-bromo-1,4-dimethyl-2,3-dihydroquinoxaline
SMILES CN1CCN(C)C2=C1C=CC(Br)=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 241.13
Percent Purity 97%