Learn More
6-Bromo-2(1H)-quinolinone, 96%
Codice prodotto. 15460488
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15460488 5 g 5g
15450488 1 g 1g
15470488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15460488 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54095.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1810-66-8 | C9H6BrNO | 224.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1810-66-8
Formula molecolare C9H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 224.06
Numero MDL MFCD08703169
InChI Key YLAFBGATSQRSTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoquinolin-2 1h-one, 6-bromo-2 1h-quinolone, 6-bromo-2 1h-quinolinone, 6-bromoquinolin-2-ol, 6-bromo-2-quinolone, 6-bromo-2-hydroxyquinoline, 6-bromo-1,2-dihydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo, 2-hydroxy-6-bromoquinoline, 6-bromocarbostyril
PubChem CID 12378943
IUPAC Name 6-bromo-1H-quinolin-2-one
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)C=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
Punto di fusione >200°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 224.05
Percent Purity 96%