Learn More
6-Bromo-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 6-Bromo-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 1810-66-8 |
| Formula molecolare | C9 H6 Br N O |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12) |
| SMILES | Brc1ccc2NC(=O)C=Cc2c1 |
| IUPAC Name | 6-bromo-1H-quinolin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 224.05 |
| Peso formulazione | 222.9633 |